5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927755-1G
OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA
748
CHF
APOSOR927755-1G
APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03419849 CAS-Nummer: 19156-51-5 |