3-Methyl-2-thiophensulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 219 CHF
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophensulfonylchlorid 95%
3-Methyl-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₅H₅ClO₂S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864262
CAS-Nummer: 61714-76-9