2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
OR927720-25G
APOSOR927720-25GEA
202
CHF
APOSOR927720-25G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenon 96%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016646 CAS-Nummer: 4101-30-8 |