Mephenesin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol
OR927694-100G OR927694-25G
APOSOR927694-100GEA 110 CHF
APOSOR927694-100G APOSOR927694-25G
Mephenesin 95%
Mephenesin
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 311
Melting Pt: 70
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004718
CAS-Nummer: 59-47-2
Merck Index: 13,05875