1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927674-1G OR927674-250MG
APOSOR927674-1GEA 520 CHF
APOSOR927674-1G APOSOR927674-250MG
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09266225
CAS-Nummer: 944937-14-8