2-Bromo-4-methylpentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927629-1G OR927629-250MG
APOSOR927629-1GEA 81.9 CHF
APOSOR927629-1G APOSOR927629-250MG
2-Bromo-4-methylpentanoic acid 95%
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039606
CAS-Nummer: 42990-24-9