2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927612-1G OR927612-5G
APOSOR927612-1GEA 66.2 CHF
APOSOR927612-1G APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Formel: C₇H₇ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691934
CAS-Nummer: 52943-20-1