Dimetridazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
OR927600-500G
APOSOR927600-500GEA
135
CHF
APOSOR927600-500G
Dimetridazol 98%
Dimetridazol
Formel:
C₅H₇N₃O₂ MW: 141,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047046 CAS-Nummer: 551-92-8 |