5-Nitro-m-toluonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927557-1G OR927557-250MG
APOSOR927557-1GEA 92.3 CHF
APOSOR927557-1G APOSOR927557-250MG
5-Nitro-m-toluonitril 95%
5-Nitro-m-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17170423
CAS-Nummer: 124289-22-1