1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927503-1G
OR927503-250MG
APOSOR927503-1GEA
154
CHF
APOSOR927503-1G
APOSOR927503-250MG
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13302392 CAS-Nummer: 1147753-38-5 |