3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Antiarol
OR927502-25G
APOSOR927502-25GEA 173 CHF
APOSOR927502-25G
3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008389
CAS-Nummer: 642-71-7