2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927450-1G
APOSOR927450-1GEA
43.6
CHF
APOSOR927450-1G
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907955 CAS-Nummer: 3709-98-6 |