4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927379-1G
OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA
316
CHF
APOSOR927379-1G
APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07776742 CAS-Nummer: 858515-65-8 |