2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927177-1G OR927177-5G
APOSOR927177-1GEA 201 CHF
APOSOR927177-1G APOSOR927177-5G
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07643170
CAS-Nummer: 872505-78-7