5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927026-1G OR927026-250MG
APOSOR927026-1GEA 233 CHF
APOSOR927026-1G APOSOR927026-250MG
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
5-Amino-4-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999203
CAS-Nummer: 849353-34-0