2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
OR926826-1G OR926826-250MG
APOSOR926826-1GEA 154 CHF
APOSOR926826-1G APOSOR926826-250MG
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methylindazole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15071449
CAS-Nummer: 1031417-46-5