6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926815-100MG
OR926815-250MG
APOSOR926815-100MGEA
262
CHF
APOSOR926815-100MG
APOSOR926815-250MG
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05863353 CAS-Nummer: 202348-55-8 |