Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926814-1G OR926814-5G
APOSOR926814-1GEA 410 CHF
APOSOR926814-1G APOSOR926814-5G
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride
Formel: C₈H₅ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 66411-55-0