2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
{2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
OR9268-1G
OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA
297
CHF
APOSOR9268-1G
APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formel:
C₁₃H₂₁N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
879896-50-1 |