2-Ethylquinazolin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926723-1G
APOSOR926723-1GEA
97.5
CHF
APOSOR926723-1G
2-Ethylquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Ethylquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00247024 CAS-Nummer: 3137-64-2 |