2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR926685-1G OR926685-5G
APOSOR926685-1GEA 166 CHF
APOSOR926685-1G APOSOR926685-5G
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059844
CAS-Nummer: 915921-67-4