6-Methyl-4-chromanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylchroman-4-one
OR926669-5G
APOSOR926669-5GEA 142 CHF
APOSOR926669-5G
6-Methyl-4-chromanone 95%
6-Methyl-4-chromanone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024071
CAS-Nummer: 39513-75-2