2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR926618-100MG OR926618-1G OR926618-250MG
APOSOR926618-100MGEA 62.7 CHF
APOSOR926618-100MG APOSOR926618-1G APOSOR926618-250MG
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072447
CAS-Nummer: 412003-95-3