3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methylthiazolidine-2,4-dione
OR926563-1G
OR926563-250MG
OR926563-5G
APOSOR926563-1GEA
87
CHF
APOSOR926563-1G
APOSOR926563-250MG
APOSOR926563-5G
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione
Formel:
C₄H₅NO₂S MW: 131,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02194457 CAS-Nummer: 16312-21-3 |