Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Diethoxymethyl)thiophene
OR926523-1G OR926523-5G
APOSOR926523-1GEA 149 CHF
APOSOR926523-1G APOSOR926523-5G
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal
Formel: C₉H₁₄O₂S
MW: 186.27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109382
CAS-Nummer: 13959-97-2