H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
H-D-Abu-OtBu·HCl
OR926472-1G
OR926472-5G
APOSOR926472-1GEA
64.5
CHF
APOSOR926472-1G
APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Formel:
C₈H₁₈ClNO₂ MW: 195,687 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275809 CAS-Nummer: 313994-32-0 |