2-Oxoindoline-3-carbaldehyde, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR926453-1G OR926453-5G
APOSOR926453-1GEA 59.2 CHF
APOSOR926453-1G APOSOR926453-5G
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde, technische Qualität
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463399
CAS-Nummer: 78610-70-5