4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926403-1G
OR926403-5G
APOSOR926403-1GEA
131
CHF
APOSOR926403-1G
APOSOR926403-5G
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Formel:
C₉H₈ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094022 CAS-Nummer: 16331-48-9 |