Dimethylphenylsilanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926383-1G
OR926383-5G
APOSOR926383-1GEA
166
CHF
APOSOR926383-1G
APOSOR926383-5G
Dimethylphenylsilanol 95%
Dimethylphenylsilanol
Formel:
C₈H₁₂OSi MW: 152.27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276879 CAS-Nummer: 5272-18-4 |