1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzenemethanamine
OR926379-1G
OR926379-250MG
APOSOR926379-1GEA
1040
CHF
APOSOR926379-1G
APOSOR926379-250MG
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁ClN₄ MW: 210.67 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12027080 CAS-Nummer: 449756-97-2 |