3-Methyl-2-phenylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926358-1G OR926358-25G OR926358-5G
APOSOR926358-1GEA 0 CHF
APOSOR926358-1G APOSOR926358-25G APOSOR926358-5G
3-Methyl-2-phenylpyridin 95%
3-Methyl-2-phenylpyridine
Formel: C₁₂H₁₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006283
CAS-Nummer: 10273-90-2