5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926328-1G OR926328-250MG OR926328-5G
APOSOR926328-1GEA 147 CHF
APOSOR926328-1G APOSOR926328-250MG APOSOR926328-5G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formel: C₅H₅N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11934282
CAS-Nummer: 38693-82-2