2-Ethyl-3,5-dimethylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926270-1G OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA 375 CHF
APOSOR926270-1G APOSOR926270-5G
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridin 95%
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051049
CAS-Nummer: 1123-96-2