3-Chloroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926222-5G
APOSOR926222-5GEA 219 CHF
APOSOR926222-5G
3-Chloroquinoline 98%
3-Chloroquinoline
Formel: C9H6ClN
MW: 163,6036 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234489
CAS-Nummer: 612-59-9