3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926198-1G
OR926198-250MG
APOSOR926198-1GEA
880
CHF
APOSOR926198-1G
APOSOR926198-250MG
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95%
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel:
C₈H₁₄N₄ MW: 166,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743507 CAS-Nummer: 952182-05-7 |