3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926083-10G
OR926083-1G
OR926083-5G
APOSOR926083-10GEA
603
CHF
APOSOR926083-10G
APOSOR926083-1G
APOSOR926083-5G
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol
Formel:
C6H8N2O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
60187-00-0 |