3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR926040-100MG
OR926040-250MG
APOSOR926040-100MGEA
69.6
CHF
APOSOR926040-100MG
APOSOR926040-250MG
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C7H6BrN3 Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08234998 CAS-Nummer: 375857-62-8 |