3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925985-1G
OR925985-250MG
APOSOR925985-1GEA
967
CHF
APOSOR925985-1G
APOSOR925985-250MG
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₆H₉ClN₂O MW: 160,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864313 CAS-Nummer: 189130-87-8 |