3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925871-1G OR925871-5G
APOSOR925871-1GEA 262 CHF
APOSOR925871-1G APOSOR925871-5G
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyd 95%
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864622
CAS-Nummer: 77422-25-4