1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925721-100MG OR925721-1G OR925721-250MG
APOSOR925721-100MGEA 193 CHF
APOSOR925721-100MG APOSOR925721-1G APOSOR925721-250MG
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine
Formel: C₉H₁₇N
MW: 139.24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116067
CAS-Nummer: 24520-60-3