1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925578-10G
OR925578-1G
OR925578-5G
APOSOR925578-10GEA
1120
CHF
APOSOR925578-10G
APOSOR925578-1G
APOSOR925578-5G
1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin 98%
1-(3-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₂ClN₃ MW: 197,67 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08061034 CAS-Nummer: 87394-55-6 |