N,N,N',N'-Tetramethyl-2-Buten-1,4-Diamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
OR925517-5G
APOSOR925517-5GEA 243 CHF
APOSOR925517-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-Buten-1,4-Diamin 95%
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-Buten-1,4-Diamin
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C
Dichte: 0.808 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008336
CAS-Nummer: 4559-79-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II