(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
OR925455-5G
APOSOR925455-5GEA 234 CHF
APOSOR925455-5G
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 97%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040565
CAS-Nummer: 109838-85-9