1-Naphthyl(oxo)acetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Naphthalenecarbonyl Cyanide
OR925363-10G
OR925363-1G
OR925363-5G
APOSOR925363-10GEA
1070
CHF
APOSOR925363-10G
APOSOR925363-1G
APOSOR925363-5G
1-Naphthyl(oxo)acetonitril 95%
1-Naphthoyl cyanide
Formel:
C₁₂H₇NO MW: 181,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060239 CAS-Nummer: 14271-86-4 |