(2S,3S)-2-Chlor-3-methylpentansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylpentanoic Acid
OR925320-1G
OR925320-5G
APOSOR925320-1GEA
401
CHF
APOSOR925320-1G
APOSOR925320-5G
(2S,3S)-2-Chlor-3-methylpentansäure 95%
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150,60 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191403 CAS-Nummer: 32653-34-2 |