4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Phenoxyphenyl)methanol
OR9253-1G
OR9253-5G
APOSOR9253-1GEA
190
CHF
APOSOR9253-1G
APOSOR9253-5G
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
4-Phenoxybenzyl alcohol
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ MW: 200,237 g/mol Melting Pt: 55…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01463970 CAS-Nummer: 2215-78-3 |