6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925285-100MG OR925285-1G OR925285-250MG
APOSOR925285-100MGEA 193 CHF
APOSOR925285-100MG APOSOR925285-1G APOSOR925285-250MG
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 115185-81-4