N-(2-Pyridinylmethyl)cyclohexanamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(2-Pyridylmethyl)cyclohexylamine, N-Cyclohexyl-2-picolylamine
OR925247-1G
OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA
219
CHF
APOSOR925247-1G
APOSOR925247-5G
N-(2-Pyridinylmethyl)cyclohexanamin 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ MW: 190,29 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01135534 CAS-Nummer: 68339-45-7 |