3,4-Dichlorpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR925203-1G
APOSOR925203-1GEA 968 CHF
APOSOR925203-1G
3,4-Dichlorpyridazin
3,4-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,978 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20040517
CAS-Nummer: 1677-80-1