4-(4-Methylphenyl)morpholin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Morpholinotoluene
OR925167-1G OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA 71.5 CHF
APOSOR925167-1G APOSOR925167-5G
4-(4-Methylphenyl)morpholin 95%
4-(4-Methylphenyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00222003
CAS-Nummer: 3077-16-5